pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
Cl2CHCONHCH(CH2OH)CH(OH)C6H4NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.13
UNSPSC Code:
51102831
NACRES:
NA.76
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-287-4
Beilstein/REAXYS Number:
2225532
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder or crystals
pKa
5.5
mp
149-153 °C (lit.)
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria, mycoplasma
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-1-3-7(4-2-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/t8-,9-/m1/s1
InChI key
WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
General description
Structure chimique : phénicolé
Application
Le chloramphénicol est un antibiotique de synthèse qui est isolé chez Streptomyces venezuelae. Il est souvent utilisé pour la sélection bactérienne, en biologie moléculaire, à raison de 10 à 20 μg/ml, ou comme agent de sélection de cellules transformées contenant des gènes de résistance au chloramphénicol.
Le chloramphénicol a été utilisé comme antibiotique bactériostatique non puissant. Il a permis de sélectionner/faire croître des cellules bactériennes positives.
Le chloramphénicol a été utilisé comme antibiotique bactériostatique non puissant. Il a permis de sélectionner/faire croître des cellules bactériennes positives.
Biochem/physiol Actions
Mode d'action : Le chloramphénicol inhibe la synthèse protéique bactérienne en bloquant l'étape de la peptidyl transférase en se fixant à la sous-unité ribosomale 50S et en empêchant la fixation de l'aminoacyl-ARNt au ribosome. Il inhibe également la synthèse protéique dans les mitochondries et les chloroplastes et la formation des ribosomes par les (p)ppGpp, ralentissant ainsi la transcription de l'ARNr.
Mode de résistance : La chloramphénicol acétyltransférase acétyle, et donc, inactive le produit.
Spectre antimicrobien : Il s'agit d'un antibiotique à large spectre actif sur les bactéries à Gram positif et les bactéries à Gram négatif principalement destiné à un usage ophtalmologique et vétérinaire.
Mode de résistance : La chloramphénicol acétyltransférase acétyle, et donc, inactive le produit.
Spectre antimicrobien : Il s'agit d'un antibiotique à large spectre actif sur les bactéries à Gram positif et les bactéries à Gram négatif principalement destiné à un usage ophtalmologique et vétérinaire.
Preparation Note
La dégradation du chloramphénicol en solution aqueuse est catalysée par les acides et les bases classiques. Sa vitesse de dégradation est indépendante de la force ionique et du pH.
Other Notes
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Disclaimer
Les solutions mères doivent être conservées entre 2 °C et 8 °C ; elles sont stables pendant cinq jours à 37 °C. Les solutions aqueuses sont neutres et stables sur une large plage de pH ; l'hydrolyse atteint 50 % après 290 jours de conservation. L'utilisation d'une solution tamponnée au borax abaisse ce taux à 14 %. Les solutions doivent être conservées à l'abri de la lumière, car leur décomposition photochimique s'accompagne d'un jaunissement. Chauffer les solutions aqueuses à 115 °C pendant 30 minutes fait perdre 10 % du chloramphénicol.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloramphénicol
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges