C3309
Cesium chloride
BioXtra, ≥99.5% (titration)
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioXtra
Niveau de qualité
Pureté
≥99.5% (titration)
Forme
powder
Impuretés
Insoluble matter, passes filter test
Perte
≤0.5% loss on drying, 110 °C
pH
5.0-7.5 (20 °C, 3 M in H2O)
Pf
645 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 3 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.00001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.02%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
Absorption
≤0.03 at 260 in H2O at 3 M
≤0.03 at 280 in H2O at 3 M
Application(s)
hematology
histology
Chaîne SMILES
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable