C3187
Color Marker
low range, mol wt 6,500-45,000 Da
Synonyme(s) :
Color Marker
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
liquid
Utilisation
sufficient for 100-200 applications (on a PhastGel (Cytiva))
Poids mol.
6,500-45,000 Da
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Conditionnement
Each vial contains 0.5 mL of a solution of five colored dye conjugated proteins.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves