C2485
β-Cyclodextrin polymer
powder
Synonyme(s) :
Beta-Cyclodextrin Polymeric Adsorbent
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Forme
powder
Poids mol.
average mol wt 2,000-300,000 Da
Composition
Cyclodextrin content, 60% iodometric
Couleur
white
Solubilité
H2O: soluble 100mg plus 1 mL, clear, colorless to light yellow
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable