Merck
S0940
β-Cyclodextrin phosphate sodium salt
≥95%
Synonyme(s) :
Sodium β-cyclodextrin phosphate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.22
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
extent of labeling
~4 mol phosphate per mol cyclodextrin
storage temp.
2-8°C
Application
Used for:
  • Preparation of ionic cluster mimic membranes
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe