Merck
Toutes les photos(6)
Documents
C2037
Sigma-Aldrich
Cytochrome c from bovine heart
≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.61
Source biologique
bovine heart
Niveau de qualité
Pureté
≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis
Forme
powder or crystals
Poids mol.
12327 Da
Technique(s)
cell based assay: suitable
Adéquation
suitable for molecular biology
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
cell analysis
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Description générale
Le cytochrome C est une protéine hémique qui se situe entre les membranes mitochondriales interne et externe.
Application
Le cytochrome c de cœur de bovin a été utilisé :
  • pour la coloration de la cytochrome oxydase sur des tissus cérébraux de souris.
  • dans un mélange témoin pour évaluer la précision de spectres de masse en tandem dans l'identification de peptides.
  • pour étudier ses effets sur la stabilité, le transport et la rétention des colloïdes de charbon végétal ("biochar") dans des milieux poreux saturés, avec différentes conditions de pH et de force ionique pour la solution.
  • dans une solution de coloration destinée à détecter l'activité cytochrome oxydase dans des coupes de tissu cérébral de souris.
  • dans un test visant à étudier son efficacité de piégeage de superoxydes.
  • dans un milieu DMEM sans sérum pour évaluer la réduction non spécifique du cytochrome c dans des astrocytes et des cellules HT-29.
Actions biochimiques/physiologiques
Le cytochrome C est un médiateur clé de la phosphorylation oxydative. Il est impliqué dans le transport d'électrons entre le complexe III et le complexe IV de la chaîne respiratoire.
Le cytochrome c a été identifié comme un important médiateur des voies apoptotiques. La libération du cytochrome c mitochondrial dans le cytoplasme stimule l'apoptose et sert communément d'indicateur du processus apoptotique dans la cellule. L'étude des effets de la saponine de Paris I (PS I) sur la croissance des cellules de carcinome gastrique humain (cellules SGC7901) a mis en évidence un taux élevé de cytochrome c cytoplasmique, qui provoque l'inhibition de la prolifération des cellules SGC7901 par induction d'une apoptose dépendant des mitochondries via le cytochrome.
L′interconversion rapide du cytochrome c entre les états ferreux et ferrique en font un transporteur d′électrons biologique efficace. Il joue un rôle essentiel dans les oxydations tant chez les plantes que chez les animaux. Il est généralement considéré comme un maillon essentiel de la chaîne respiratoire, car il forme un pont d′électrons essentiel entre les substrats respirables et l′oxygène.
Notes préparatoires
Produit préparé avec du TCA.
Autres remarques
Pour en savoir plus sur le cytochrome c et le transport d′électrons, rendez-vous sur www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wen Yang et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 246, 855-863 (2019-01-10)
Application of biochar in the field has received considerable attention in recent years, but there is still little known about the fate and transport of biochar colloids (BCs) in the subsurface. Natural organic matter (NOM), which mainly consists of humic
Bcl-2 Family Proteins and the Dysregulation of Programmed Cell Death
Bertino JR
Encyclopedia of Cancer, 179-197 (2002)
NO Binding to the Proapoptotic Cytochrome c-Cardiolipin Complex
Hough MA, et al.
Vitamins & Hormones, 96, 193-209 (2014)
Rapid microplate assay for superoxide scavenging efficiency
Quick KL, et al.
Journal of Neuroscience Methods, 97(2), 139-144 (2000)
Shiyu Xia et al.
Nature, 593(7860), 607-611 (2021-04-23)
As organelles of the innate immune system, inflammasomes activate caspase-1 and other inflammatory caspases that cleave gasdermin D (GSDMD). Caspase-1 also cleaves inactive precursors of the interleukin (IL)-1 family to generate mature cytokines such as IL-1β and IL-18. Cleaved GSDMD