C11100P
DMT-dC(bz) Pharmadite®
Synonyme(s) :
DMT-dC(bz) Phosphoramidite, N-benzoyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-deoxycytidine, 3′-[2-cyanoethyl N,N-?bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Niveau de qualité
Type
for DNA synthesis
Gamme de produits
Proligo Reagents
Essai
≥99.5% (reversed phase HPLC)
>99.5% (31P-NMR)
Forme
powder or granules
Technique(s)
oligo synthesis: suitable
Impuretés
>= 170ppm, none detected (S/N <2.5)
≤0.1% P(III) 100-169ppm (31P-NMR)
≤0.1% single unspecified Imprity (reversed phase HPLC)
≤0.3% dC2 (reversed phase HPLC, DMT-dC(bz) cyanoethyl-H-posphonate)
≤0.3% dC3 (reversed phase HPLC, DMT-dC(bz) phosphoramidate)
≤0.3% dC5 (reversed phase HPLC, O3′-Benzoyl-O5′-DMT-dC(bz))
≤0.30 wt. % water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(V) -25-99ppm (31P-NMR)
≤3.0 wt. % residual solvent content
Couleur
white to off-white
Solubilité
soluble, clear
Adéquation
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
Profil des nucléosides
base: deoxycytidine
base protecting group: benzoyl
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(NC(=O)c4ccccc4)=NC3=O)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6
InChI
1S/C46H52N5O8P/c1-32(2)51(33(3)4)60(57-29-13-27-47)59-40-30-43(50-28-26-42(49-45(50)53)48-44(52)34-14-9-7-10-15-34)58-41(40)31-56-46(35-16-11-8-12-17-35,36-18-22-38(54-5)23-19-36)37-20-24-39(55-6)25-21-37/h7-12,14-26,28,32-33,40-41,43H,13,29-31H2,1-6H3,(H,48,49,52,53)/t40-,41+,43+,60?/m0/s1
Clé InChI
PGTNFMKLGRFZDX-SALLYJDFSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable