Key Documents
B9276
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl octanoate
≥98%
Synonyme(s) :
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl caprylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H19BrClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
Pureté
≥98%
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC(=O)Oc1c[nH]c2ccc(Br)c(Cl)c12
InChI
1S/C16H19BrClNO2/c1-2-3-4-5-6-7-14(20)21-13-10-19-12-9-8-11(17)16(18)15(12)13/h8-10,19H,2-7H2,1H3
Clé InChI
QTWMXGHFXBQNEJ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable