B4894
Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside hydrate
O-glycosylation inhibitor, ≥97% (TLC)
Synonyme(s) :
Benzyl-α-GalNAc, α-D-GalNAc-1→OCH2Ph, Benzyl N-acetyl-α-D-galactosaminide, GalNAc α-O-benzyl, GalNAc-O-bn
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Pf
204-208 °C
Solubilité
methanol: soluble 10 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(N[C@H]([C@H]([C@H]1O)O)[C@H](O[C@@H]1CO)OCC2=CC=CC=C2)=O
InChI
InChI=1S/C15H21NO6/c1-9(18)16-12-14(20)13(19)11(7-17)22-15(12)21-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-15,17,19-20H,7-8H2,1H3,(H,16,18)/t11-,12-,13+,14-,15+/m1/s1
Clé InChI
SKOZFDIGKDPQBO-QMIVOQANSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable