Key Documents
B2434
Sigma-Aldrich
Sulfate de bléomycine from Streptomyces verticillus
BioXtra, crystalline
Synonyme(s) :
Blexane, Blénoxane, Bléo
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111733
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.85
Gamme de produits
BioXtra
Forme
crystalline
Puissance
1.5-2.0 units per mg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Solubilité
H2O: 20 mg/mL, clear, colorless
Traces de cations
Cu: ≤0.10%
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
neoplastics
Mode d’action
DNA synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[O-]S([O-])(=O)=O.C[C@@H](O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](NC(=O)c1nc(nc(N)c1C)[C@H](CC(N)=O)NC[C@H](N)C(N)=O)[C@@H](O[C@@H]2O[C@@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H](OC(N)=O)[C@@H]3O)c4c[nH]cn4)C(=O)NCCc5nc(cs5)-c6ncc(s6)C(=O)NCCC[S+](C)C.C[C@@H](O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](NC(=O)c7nc(nc(N)c7C)[C@H](CC(N)=O)NC[C@H](N)C(N)=O)[C@@H](O[C@@H]8O[C@@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]8O[C@@H]9O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H](OC(N)=O)[C@@H]9O)c%10c[nH]cn%10)C(=O)NCCc%11nc(cs%11)-c%12ncc(s%12)C(=O)NCCC[S+](C)C
InChI
1S/2C55H83N17O21S3.H2O4S/c2*1-20-33(69-46(72-44(20)58)25(12-31(57)76)64-13-24(56)45(59)82)50(86)71-35(41(26-14-61-19-66-26)91-54-43(39(80)37(78)28(16-73)90-54)92-53-40(81)42(93-55(60)88)38(79)29(17-74)89-53)51(87)67-22(3)36(77)21(2)47(83)70-34(23(4)75)49(85)63-10-8-32-68-27(18-94-32)52-65-15-30(95-52)48(84)62-9-7-11-96(5)6;1-5(2,3)4/h2*14-15,18-19,21-25,28-29,34-43,53-54,64,73-75,77-81H,7-13,16-17,56H2,1-6H3,(H13-,57,58,59,60,61,62,63,66,67,69,70,71,72,76,82,83,84,85,86,87,88);(H2,1,2,3,4)/t2*21-,22+,23+,24-,25-,28-,29+,34+,35+,36-,37+,38+,39-,40-,41-,42+,43-,53-,54-;/m00./s1
Clé InChI
OOXTWFJZZAJGKA-CNLAFNBISA-N
Description générale
Chemical structure: glycopeptide
Application
Bleomycin Sulfate is an antineoplastic antibiotic isolated from Streptomyces verticillus. It is recommended for use as a cell culture agent at 10-100 μg/mL.
Actions biochimiques/physiologiques
Le sulfate de bléomycine se lie à l′ADN, provoque une coupure de l′ADN double brin au niveau de séquences de bases spécifiques et inhibe la synthèse de l′ADN. Cette action inhibitrice nécessite la liaison d′oxygène et d′un ion métallique par la bléomycine. Elle peut également cliver l′ARN dans une moindre mesure, mais de façon plus sélective. Elle agit comme inducteur et régulateur de l′apoptose et inhibe l′angiogenèse tumorale.
Composants
Ce produit est un mélange d′antibiotiques glycopeptidiques contenant les bléomycines A2 (70 %) et B2 (30 %). Les bléomycines se distinguent les unes des autres par leur amine terminale et leur activité biologique.
Attention
Il est recommandé de conserver ce produit entre 2 et 8 °C.
Notes préparatoires
Ce produit est soluble dans l′eau à 20 mg/ml et maintient son activité pendant plusieurs jours. Une solution à 2 unités/ml dans du phosphate de potassium neutre à 0,1 M doit être utilisée dans un délai de 14 jours. Une solution à 3 unités/ml dans un tampon salin normal reste active pendant trois mois.
Autres remarques
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place, strongly hygroscopic
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Muta. 1B - Repr. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Z G Fridlender et al.
The European respiratory journal, 30(2), 205-213 (2007-05-17)
Epithelial cell injury and apoptosis are recognised as early features in idiopathic pulmonary fibrosis and bleomycin-induced fibrosis in mice. Telomerase is a known apoptosis-alleviating factor. The role of telomerase was studied during bleomycin-induced lung epithelial cell (LEC) apoptosis in vitro
Abdulaleem Alnajar et al.
PloS one, 8(11), e81356-e81356 (2013-11-22)
Fibrogenesis is usually initiated when regenerative processes have failed and/or chronic inflammation occurs. It is characterised by the activation of tissue fibroblasts and dysregulated synthesis of extracellular matrix proteins. FHL2 (four-and-a-half LIM domain protein 2) is a scaffolding protein that
Andrea M Foskett et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 306(2), L120-L131 (2013-11-19)
Previous reports demonstrated that bleomycin-induced injury of lungs in mice can be improved by the administration of murine multipotent adult stem/progenitor cells (MSCs) from the bone marrow. Recently some of the beneficial effects of MSCs have been explained by the
Andrea C Lo et al.
International journal of radiation oncology, biology, physics, 88(5), 1011-1018 (2014-03-26)
We report long-term outcomes and complications of craniopharyngioma patients referred to our institution. Between 1971 and 2010, 123 consecutive patients received primary treatment for craniopharyngioma in British Columbia and were referred to our institution. The median age was 30 years
Boris Böll et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 31(12), 1522-1529 (2013-03-20)
Older patients with Hodgkin lymphoma (HL) account for approximately 20% of all HL patients. ABVD (doxorubicin, bleomycin, vinblastine, and dacarbazine) chemotherapy is regarded as standard of care in these patients. However, little is known on feasibility and efficacy of ABVD
Articles
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.