Merck
M0503
Mitomycine C from Streptomyces caespitosus
powder, contains NaCl as solubilizer
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H18N4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.33
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.76
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7231816
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
Streptomyces caespitosus
Quality Segment
form
powder
contains
NaCl as solubilizer
color
gray, purple/blue
(1) 3.2, (2) 6.5
solubility
H2O: 1 vial + 4 mL, clear to slightly hazy, blue to purple
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12CN3C4=C([C@@H](COC(N)=O)[C@@]3(OC)[C@@]1([H])N2)C(=O)C(N)=C(C)C4=O
InChI
1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1
InChI key
NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
General description
Structure chimique : aziridine
Application
La mitomycine C est produite par une souche d'actinomycète, Streptomyces caespitosus. Elle contient trois fractions anticancéreuses : les groupements quinine, uréthane et aziridine. Elle permet de créer des cellules nourricières sans activité mitotique dans des systèmes de culture cellulaire, comme les fibroblastes sans activité mitotique utilisés dans les systèmes de cellules souches embryonnaires.
Biochem/physiol Actions
Mode d′action : Ce produit est un agent alkylant qui cible spécifiquement la guanine dans la séquence nucléosidique 5′-CpG-3′. Il inhibe la synthèse de l′ADN en réagissant de façon covalente et en formant des liaisons croisées entre les brins complémentaires d′ADN. Ceci empêche la séparation des brins complémentaires d′ADN, ce qui inhibe la réplication de l′ADN.
Spectre antimicrobien : La mitomycine C présente une activité antitumorale puissante, particulièrement envers les cellules du carcinome ascitique d′Ehrlich, et une forte activité bactéricide envers les bactéries à Gram négatif et à Gram positif.
Preparation Note
La mitomycine C est soluble dans l'eau à 0,5 mg/ml à un pH compris entre 6,0 et 7,5. Elle se dégrade rapidement dans les solutions acides (pH < 6) et a plus de chances de conserver son activité dans une solution de pH de 6 à 9.
Disclaimer
Ce flacon contient 2 mg de mitomycine C et 48 mg de NaCl. Les solutions mères doivent être stérilisées par filtration et conservées entre 2 °C et 8 °C à l'abri de la lumière. Les solutions de pH 6 à 9 se conservent pendant une semaine entre 0 °C et 5 °C, mais une nouvelle solution devra être préparée en cas de formation d'un précipité (les solutions précipitées sont cytotoxiques).
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c