A8273
Anti-α-Amylase antibody produced in rabbit
fractionated antiserum, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Alpha Amylase Antibody, Alpha Amylase Antibody - Anti-α-Amylase antibody produced in rabbit
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
fractionated antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human
Conditionnement
vial of 2 mL lyophilized antiserum
Technique(s)
Ouchterlony double diffusion: suitable
indirect ELISA: 1:4,000-1:6,000
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AMY1A(276)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable