A7470
Anticorps anti-c-Myc
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-c-Myc
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
agarose conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
proteins (c-Myc)
Technique(s)
affinity chromatography: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Capacité
≥10 nmol/mL binding capacity (c-Myc tagged fusion protein)
≥7 nmol/mL elution capacity (c-Myc tagged fusion protein)
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... MYC(4609)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- chromatin immunoprecipitation (ChIP)
- co-immunoprecipitation
- western blotting
- immunofluorescence
- immunoprecipitation
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable