A5930
N-Acetyl-Asp-Glu
≥97% (TLC)
Synonyme(s) :
N-Acetylaspartylglutamicacid, NAAG, Spaglumic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (TLC)
Forme
powder or crystals
Activité optique
[α]22/D −34.5°, c = 1.1 in H2O(lit.)
Conditions de stockage
(Tightly closed. Dry)
Couleur
white to off-white
Solubilité
H2O: 50 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C11H16N2O8/c1-5(14)12-7(4-9(17)18)10(19)13-6(11(20)21)2-3-8(15)16/h6-7H,2-4H2,1H3,(H,12,14)(H,13,19)(H,15,16)(H,17,18)(H,20,21)
Clé InChI
OPVPGKGADVGKTG-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GRIN1(2902) , GRIN2A(2903) , GRIN2B(2904) , GRIN2C(2905) , GRIN2D(2906) , GRIN3A(116443) , GRIN3B(116444) , GRINA(2907) , GRM3(2913)
mouse ... GRIN1(14810) , GRIN2A(14811) , GRIN2B(14812) , GRIN2C(14813) , GRIN2D(14814) , GRIN3A(242443) , GRIN3B(170483) , GRINA(66168) , GRM3(108069)
rat ... GRIN1(24408) , GRIN2A(24409) , GRIN2B(24410) , GRIN2C(24411) , GRIN2D(24412) , GRIN3A(191573) , GRIN3B(170796) , GRINA(266668) , GRM3(24416)
Amino Acid Sequence
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Attention
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable