A5222
D-Amino Acid Oxidase from porcine kidney
powder, ≥1.5 units/mg solid
Synonyme(s) :
D-AAO, D-Amino acid: oxygen oxidoreductase (deaminating)
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Activité spécifique
≥1.5 units/mg solid
Température de stockage
−20°C
Application
Définition de l'unité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable