A2230
Apyrase from potatoes
High Activity, ATPase ≥600 units/mg protein, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Adénosine 5′-diphosphatase, Adénosine 5′-triphosphatase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
potato
Forme
lyophilized powder
Qualité
High Activity
ATPase activity
≥600 units/mg protein
secondary activity
≥50 % of base activity ADPase
Composition
protein, ≥30%
Activité étrangère
Acid Phosphatase ≤2% of base activity
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Application
Réaction : ATP → ADP+Pi → AMP+2Pi.
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable