A2064
Anti-Human IgG−Alkaline Phosphatase antibody, Mouse monoclonal
clone GG-5, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-Human IgG (γ-chain specific)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
alkaline phosphatase conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
GG-5, monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
direct ELISA: 1:50,000
dot blot: 1:80,000
immunohistochemistry: suitable
western blot (chemiluminescent): 1:80,000
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Application
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- western blotting
- dot blot
- immunohistology
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2