Principaux documents
A1651
Sigma-Aldrich
Adénosine 3′-phosphate 5′-phosphosulfate lithium salt hydrate
≥60%
Synonyme(s) :
3′-Phosphoadénosine 5′-phosphosulfate lithium salt, APPS, PAPS, Sulfate actif
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H15N5O13P2S · xLi+ · yH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
507.26 (free acid basis)
Beilstein:
8181191
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
eCl@ss :
32160414
Nomenclature NACRES :
NA.51
Forme
powder
Niveau de qualité
Concentration
≥60%
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Chaîne SMILES 
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[P](=O)([O-])([O-])O[C@@H]1[C@H](O[C@H]([C@@H]1O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N)CO[P](=O)([O-])O[S](=O)(=O)[O-].O
InChI
1S/C10H15N5O13P2S.4Li.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(16)7(27-29(17,18)19)4(26-10)1-25-30(20,21)28-31(22,23)24;;;;;/h2-4,6-7,10,16H,1H2,(H,20,21)(H2,11,12,13)(H2,17,18,19)(H,22,23,24);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4/t4-,6-,7-,10-;;;;;/m1...../s1
Clé InChI
UGODCLHJOJPPHP-AZGWGOJFSA-J
Application
La 3′-phosphoadénosine 5′-phosphosulfate (PAPS) est utilisée comme donneur universel de sulfonate dans la sulfonation in vivo par les sulfotransférases. La PAPS est utilisée dans la sulfonation des glycanes. Elle est également utile pour étudier la distribution et la fonction de ses transporteurs biologiques.
L′adénosine 3′-phosphate 5′-phosphosulfate, sel de lithium, a été utilisée dans une étude visant à cloner et caractériser une 3′-bisphosphate nucléotidase de mammifère sensible au lithium et inhibée par l′inositol 1,4-bisphosphate. L′adénosine 3′-phosphate 5′-phosphosulfate, sel de lithium, a également été utilisée dans une étude visant à évaluer un essai de sulfotransférase couplée à la 3′-phosphatase spécifique à la PAP résidant dans l′appareil de Golgi.
Qualité
Les impuretés principales semblent être l′adénosine 3′,5′-diphosphate, les sulfates et les produits de substitution de l′ammoniac.
Attention
Une décomposition rapide se produit lorsque cette substance est exposée à température ambiante : jusqu′à 17 % par jour à 37 °C. Ce produit est expédié sur glace carbonique pour réduire au minimum la décomposition lors du transport.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cooper, B.P. and Baumgarten, F.E.
Zeitschrift fur Naturforschung, 159 (1980)
Paul A Dawson
Seminars in cell & developmental biology, 22(6), 653-659 (2011-03-23)
Sulfate (SO(4)(2-)) is an important nutrient for human growth and development, and is obtained from the diet and the intra-cellular metabolism of sulfur-containing amino acids, including methionine and cysteine. During pregnancy, fetal tissues have a limited capacity to produce sulfate
Xianxuan Zhou et al.
Glycobiology, 21(6), 771-780 (2011-01-13)
Heparan sulfate (HS) belongs to a major class of glycans that perform central physiological functions. Heparin is a specialized form of HS and is a clinically used anticoagulant drug. Heparin is a natural product isolated from pig intestine. There is
Saveria Pastore et al.
The Journal of investigative dermatology, 127(3), 660-667 (2006-10-14)
ATP is abundantly released from stressed or damaged cells in response to mechanical stimulation, bacteria, or noxious agents. In this study, we have investigated the possible involvement of P2 receptors (receptor for extracellular nucleotides) in the expression and release of
Brittany Prather et al.
Analytical biochemistry, 423(1), 86-92 (2012-02-01)
Sulfotransferases are a large group of enzymes that transfer a sulfonate group from the donor substrate, 3'-phosphoadenosine-5'-phosphosulfate (PAPS)(1), to various acceptor substrates, generating 3'-phosphoadenosine-5'-phosphate (PAP) as a by-product. A universal phosphatase-coupled sulfotransferase assay is described here. In this method, Golgi-resident