88021102
Chang Liver (HeLa derivative) cell line
human cervix, Epithelial
Synonyme(s) :
Chang Liver cell line (HeLa derivative)
About This Item
Produits recommandés
product name
Chang Liver (HeLa derivative) cell line,
Source biologique
human cervix
Niveau de qualité
Forme
liquid
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Modal no. 70
Morphologie
Epithelial
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Profil d'ADN
CSF1PO: 10
D13S317: 12,14
D16S539: 9,10
D5S818: 12
D7S820: 8,12
THO1: 7
TPOX: 8,12
vWA: 16,18
Milieu de culture
Procédure de repiquage
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable