Merck
84510
Saponine
greener alternative
used as non-ionic surfactant
Synonyme(s) :
glycosides, saponins
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
EC Number:
232-462-6
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
plant (Quillaya)
Quality Segment
form
powder
composition
Sapogenin, 8-25%
greener alternative product characteristics
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
HPLC: suitable, protein quantification: suitable
impurities
≤20% sulphated ash
CMC
0.001-0.01%
solubility
water: 1 g/10 mL, clear to hazy, yellow to brown
density
1.015-1.020 g/mL at 20 °C (5% in H2O)(lit.)
greener alternative category
SMILES string
C[C@]1(CCC23COC4([C@H]2C1)CC[C@@H]5[C@]6(CC[C@@H](C(C6CC[C@]5([C@@]4(C[C@H]3O)C)C)(C)C)O[C@H]7[C@@H]([C@H]([C@H](CO7)O[C@H]8[C@@H]([C@H]([C@@H](CO8)O)O)O)O[C@@H]9[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O9)CO)O)O)O)O[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O1)CO)O)O)O[C@@H]1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O1)CO)O)O)O)C)C=O
InChI
1S/C58H94O27/c1-52(2)29-7-11-55(5)30(8-12-58-31-15-53(3,22-62)13-14-57(31,23-77-58)32(64)16-56(55,58)6)54(29,4)10-9-33(52)82-50-46(85-51-45(40(71)37(68)27(19-61)80-51)84-49-43(74)39(70)36(67)26(18-60)79-49)44(83-48-42(73)38(69)35(66)25(17-59)78-48)28(21-76-50)81-47-41(72)34(65)24(63)20-75-47/h22,24-51,59-61,63-74H,7-21,23H2,1-6H3/t24-,25-,26-,27-,28+,29?,30-,31+,32-,33+,34+,35-,36-,37-,38+,39+,40+,41-,42-,43-,44+,45-,46-,47+,48-,49-,50+,51+,53-,54+,55-,56+,57?,58?/m1/s1
InChI key
MAEBCGDGGATMSC-OSHGGGOQSA-N
General description
Les saponines, qui appartiennent à la catégorie des glycosides stéroïdiens ou triterpénoïdes, se retrouvent dans de nombreuses plantes et de nombreux animaux marins, ainsi que certaines bactéries. Ce sont des composés cruciaux pour divers domaines de recherche, notamment la biochimie et la biologie cellulaire pour n'en citer que quelques-uns. Ces glycosides amphipathiques moussent comme les savons en solution aqueuse du fait de leur structure distinctive, qui contient des parties glycosidiques hydrophiles associées à un dérivé triterpénique lipophile.
Outre leur structure unique, les saponines sont essentielles aux processus biochimiques, où ce sont des métabolites secondaires qui facilitent la pénétration des protéines à travers les membranes cellulaires. Des études mettent en évidence leur nature amphipathique et leur potentiel en tant qu'agent hémolytique, ce qui renforce leur utilité dans les tests immunologiques en stimulant la réponse immunitaire Th1 et la production de lymphocytes T cytotoxiques. En biologie cellulaire, les saponines servent de tensioactif non ionique et influent sur les interactions et les processus cellulaires.
Ce sont aussi des composants prometteurs pour la recherche sur les vaccins, où elles fonctionnent comme des adjuvants capables d'activer le système immunitaire des mammifères. Cette propriété, associée à leur capacité à solubiliser les lipoprotéines de faible densité et à réguler la concentration en cholestérol des micelles, fait des saponines un composé polyvalent et intéressant pour les domaines de recherche pluridisciplinaires, comme la recherche en biochimie et en biologie cellulaire.
Nous nous engageons à vous proposer des alternatives plus respectueuses de l'environnement, respectant au moins l'un des 12 principes pour une chimie plus verte. Ce produit est biosourcé et respecte donc le principe intitulé ″Utilisation de ressources renouvelables″.
Application
Glycoside utilisé comme tensioactif non ionique et adjuvant dans le développement de vaccins.
La saponine a été utilisée :
  • comme agent mouillant pour étudier ses effets sur la flottabilité de six plastiques.
  • pour perméabiliser des neutrophiles ayant subi un lavage en vue d'une expérience en immunofluorescence.
  • comme supplément dans une solution saline tamponnée au phosphate (PBS) pour l'immunocytochimie.
Biochem/physiol Actions
Les saponines sont des tensioactifs non ioniques formant des émulsions huile-dans-eau et servant de colloïde protecteur. Elles permettent de doser directement les métaux dans le lait par spectrophotométrie d'absorption atomique à flamme.
Features and Benefits
  • Produit adapté à la recherche en biochimie et en biologie cellulaire.
  • Peut être utilisé en HPLC et pour quantifier les protéines.
  • Produit de grande pureté convenant aux applications de recherche.
Other Notes
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Saponine
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe