71859
Sodium (meta)periodate
BioUltra, ≥99.5% (RT)
Synonyme(s) :
Sodium periodate
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioUltra
Niveau de qualité
Pureté
≥99.5% (RT)
Forme
crystals
Impuretés
insoluble matter, passes filter test
Perte
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
Couleur
white to light yellow
pH
3.5-5.5 (25 °C, 0.5 M in H2O)
Pf
270 °C ((518 °F ) at 1,013 hPa - OECD Test Guideline 102 -)
Solubilité
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
bromide, bromate, chloride, chlorate (as Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Absorption
cut-off at 350 nm in H2O at 0.05 M
Chaîne SMILES
[Na+].[O-]I(=O)(=O)=O
InChI
1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
Clé InChI
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
Organes cibles
thymus gland
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges