68903
4-Methylumbelliferyl β-D-galactopyranoside-6-sulfate
galactose-6-sulfate sulphatase substrate, ≥90% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
4-MU-Gal-6S sodium salt, 4-Methylumbelliferyl Beta-D-galactopyranoside-6-sulfate sodium salt, 4-Methylumbelliferyl Gal-6S sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
4-Methylumbelliferyl β-D-galactopyranoside-6-sulfate, ≥90% (HPLC)
Niveau de qualité
Essai
≥90% (HPLC)
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na+].CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@H](COS([O-])(=O)=O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12
InChI
1S/C16H18O11S.Na/c1-7-4-12(17)26-10-5-8(2-3-9(7)10)25-16-15(20)14(19)13(18)11(27-16)6-24-28(21,22)23;/h2-5,11,13-16,18-20H,6H2,1H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1/t11-,13+,14+,15-,16-;/m1./s1
Clé InChI
KHTOBGQRIASILC-XNSOHGFJSA-M
Application
Conditionnement
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable