63226
Benzamidine hydrochloride 1 M solution
Synonyme(s) :
Benzamidine hydrochloride solution, Additive Screening Solution 37/Kit-No 78374
About This Item
Produits recommandés
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.NC(=N)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8N2.ClH/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H3,8,9);1H
Clé InChI
LZCZIHQBSCVGRD-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves