53163
Acide hyaluronique sodium salt from Streptococcus equi
mol wt 750,000-1,000,000
Synonyme(s) :
Hyaluronate de sodium
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
(Streptococcus equi)
Niveau de qualité
Forme
powder
Poids mol.
750,000-1,000,000
Couleur
white
Solubilité
water: ~5 g/L
Adéquation
conforms to structure for Infrared spectrum
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C28H44N2O23.Na/c1-5(33)29-9-18(11(35)7(3-31)47-25(9)46)49-28-17(41)15(39)20(22(53-28)24(44)45)51-26-10(30-6(2)34)19(12(36)8(4-32)48-26)50-27-16(40)13(37)14(38)21(52-27)23(42)43;/h7-22,25-28,31-32,35-41,46H,3-4H2,1-2H3,(H,29,33)(H,30,34)(H,42,43)(H,44,45);/q;+1/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13+,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20+,21+,22+,25-,26+,27-,28-;/m1./s1
Clé InChI
YWIVKILSMZOHHF-QJZPQSOGSA-N
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable