53048
5-Carboxy-tetramethylrhodamine N-succinimidyl ester
BioReagent, suitable for fluorescence
Synonyme(s) :
"4-Carboxytetramethylrhodamine N-succinimidyl ester", 5-TAMRA
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Solubilité
DMF: soluble
acetonitrile: soluble
Fluorescence
λex 543 nm; λem 578 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CN(C)c1ccc2c(OC3=C\C(C=CC3=C2c4ccc(cc4C([O-])=O)C(=O)ON5C(=O)CCC5=O)=[N+](\C)C)c1
InChI
1S/C29H25N3O7/c1-30(2)17-6-9-20-23(14-17)38-24-15-18(31(3)4)7-10-21(24)27(20)19-8-5-16(13-22(19)28(35)36)29(37)39-32-25(33)11-12-26(32)34/h5-10,13-15H,11-12H2,1-4H3
Clé InChI
VWFRSNKRTNUMET-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable