C2734
5-Carboxytetramethylrhodamine
≥95% purity (HPLC), solid
Synonyme(s) :
5-TAMRA
About This Item
Produits recommandés
product name
5-Carboxytetramethylrhodamine,
Pureté
≥95% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Solubilité
water: slightly soluble
ε (coefficient d'extinction)
≥85000-97000 at 539-545 nm in methanol
Fluorescence
λex ~543 nm; λem ~570 nm in methanol
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C25H22N2O5/c1-26(2)15-6-9-18-21(12-15)32-22-13-16(27(3)4)7-10-19(22)23(18)17-8-5-14(24(28)29)11-20(17)25(30)31/h5-13H,1-4H3,(H-,28,29,30,31)
Clé InChI
YMZMTOFQCVHHFB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable