50246
Poly(éthylene glycol)-blocage-poly(propylène glycol)-blocage-poly(éthylene glycol)
Synonyme(s) :
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol), Lμtrol micro 127
About This Item
Produits recommandés
Poids mol.
~9840-14600 g/mol
Composition
oxyethylene content, 71.5-74.9%
Impuretés
≤0.25% ethylene glycol and diethylene glycol
≤0.4% total ash
≤0.75% water
≤1 ppm ethylene oxide
≤2 ppm arsenic
≤20 ppm heavy metals
50-125 ppm butylhydroxytoluene
Résidus de calcination
≤0.30%
Couleur
APHA: ≤120
Répartition Des Tailles De Particules
, coeff var ≤10% (residue, No. 140 USS)
, coeff var ≤50% (residue, No. 270 USS)
pH
5.0-7.5(1:10)
5.0-7.5(1:40)
Adéquation
complies for Infrared spectrum
Chaîne SMILES
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
Clé InChI
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Remarque sur l'analyse
1,4-dioxane ≤5 ppm, ethylene glycol ≤620 ppm ( verified on random samples only)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable