37291
Dihydroethidium
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95% (HPCE)
Synonyme(s) :
2,7-Diamino-10-ethyl-9-phenyl-9,10-dihydrophenanthridine, 3,8-Diamino-5,6-dihydro-5-ethyl-6-phenylphenanthridine, Hydroethidine
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Essai
≥95% (HPCE)
Forme
solid
Solubilité
acetonitrile: soluble
methanol: soluble
Fluorescence
λex 358 nm; λem 461 nm
λex 392 nm; λem 410 nm in methanol
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCN1C(c2ccccc2)c3cc(N)ccc3-c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C21H21N3/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14/h3-13,21H,2,22-23H2,1H3
Clé InChI
XYJODUBPWNZLML-UHFFFAOYSA-N
Application
Conditionnement
Liaison
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable