27555
Cloxacilline sodium salt
≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-(o-Chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolylpenicillin sodium salt, Syntarpen sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
semisynthetic
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Forme
powder or crystals
Impuretés
≤5% Total impurities (anhydrous)
Couleur
white to off-white
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-positive bacteria
Mode d’action
cell wall synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na+].Cc1onc(-c2ccccc2Cl)c1C(=O)N[C@H]3[C@H]4SC(C)(C)[C@@H](N4C3=O)C([O-])=O
InChI
1S/C19H18ClN3O5S.Na/c1-8-11(12(22-28-8)9-6-4-5-7-10(9)20)15(24)21-13-16(25)23-14(18(26)27)19(2,3)29-17(13)23;/h4-7,13-14,17H,1-3H3,(H,21,24)(H,26,27);/q;+1/p-1/t13-,14+,17-;/m1./s1
Clé InChI
SCLZRKVZRBKZCR-SLINCCQESA-M
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable