Principaux documents
250-05N
Sigma-Aldrich
Human Umbilical Vein Smooth Muscle Cells: HUVSMC, neonatal
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Nomenclature NACRES :
NA.81
Source biologique
human umbilicus (normal veins)
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 500,000 cells
Fabricant/nom de marque
Cell Applications, Inc
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
2n = 46
Morphologie
smooth muscle
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cardiovascular diseases
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Description générale
Lot specific orders are not able to be placed through the web. Contact your local sales rep for more details.
HUVSMC has been used in studies evaluating treatments that involve blood vessel stents. Specifically, intra-shunt delivery of motexafin gadolinium was shown to inhibit the proliferation of SMCs during treatment of portal hypertension (Wang, 2013). Also, high-density lipoproteins (HDL) exhibit cardioprotective and anti-inflammatory properties by reducing HUVSMC expression of chemokines CCL2, CCL5, and CX3CL1, and chemokine receptors CCR2 and CX3CR1 (via NF-κB/pAkt inhibition) and by decreasing cell proliferation (via pERK inhibition), highlighting HDL importance in preventing neointimal hyperplasia, the main cause of early vein graft/stent failure (van der Vorst, 2013). HUVSMC were also used to demonstrate that genes coding for muscle and non-muscle actin proteins are transcribed by different transcription machinery (Lee, 2011).Characterization: positive for smooth muscle cell specific alpha-actin expression.
Origine de la lignée cellulaire
Vein
Application
cell adhesion, pharmacology, vascular therapy research, coagulation, drug discovery, regulation of vascular tone
Composants
Smooth Muscle Cell Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Notes préparatoires
  • 2nd passage, >500,000 cells in Smooth Muscle Cell Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
  • Can be cultured at least 6 doublings
Procédure de repiquage
Please refer to the HUVSMC Culture Protocol.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d'importation et d'exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L'acheteur (c'est-à-dire l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche, mentionné à l'article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l'autorisation d'importation requise.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable