Principaux documents
202-05N
Sigma-Aldrich
Human Umbilical Artery Endothelial Cells: HUAEC, neonatal
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Nomenclature NACRES :
NA.81
Source biologique
human umbilicus (normal arteries)
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 500,000 cells
Fabricant/nom de marque
Cell Applications, Inc
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
2n = 46
Morphologie
Endothelial
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
arthritis; diabetes; cardiovascular diseases
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Description générale
Lot specific orders are not able to be placed through the web. Contact your local sales rep for more details.
Human Umbilical Artery Endothelial Cells (HUAEC) establish a solid platform for drug discovery, and studies related to tissue regeneration and atherosclerosis. Endothelial cells play critical roles in vascular homeostasis and vessel wall tone. In addition, they participate in platelet aggregation and coagulation. HUAEC also influence lymphocyte activation and chmoattractant activity.
Origine de la lignée cellulaire
Artery
Application
fluid filtration, blood vessel tone, hemostasis, neutrophil recruitment, hormone trafficking, angiogenesis, vasoconstriction, vasodilation, blood pressure control, cell proliferation, migration, endothelial cell-dependent lymphocyte activation, chemoattractant activity, coagulation activation and inhibition
Composants
Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Notes préparatoires
  • 2nd passage, >500,000 cells in Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
  • Can be cultured at least 15 doublings
Procédure de repiquage
Please refer to the HUAEC Culture Protocol.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d'importation et d'exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L'acheteur (c'est-à-dire l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche, mentionné à l'article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l'autorisation d'importation requise.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Warrick Ma et al.
ACS omega, 7(18), 15540-15546 (2022-05-17)
An alkyne-functionalized elastomer derived from sebacic acid, 1,3-propanediol, and alkyne-functionalized serinol is synthesized via melt condensation. A low-power UV lamp triggers the cross-linking rapidly via thiol-yne click chemistry. The cross-linking behavior is studied by photorheology and NMR spectroscopy. The resultant