04963
Lyticase from Bacillus subtilis
≥500 U/mL
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
viscous liquid
Activité spécifique
≥500 U/mL
Solubilité
H2O: 1:10, clear, colorless to very faintly green
Adéquation
corresponds for SDS-PAGE
Température de stockage
−20°C
Définition de l'unité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
This procedure may be used for the determination of Lyticase activity using Baker’s yeast as the substrate.