Merck
M9901
Mutanolysine from Streptomyces globisporus ATCC 21553
lyophilized powder, ≥4000 units/mg protein (biuret), Chromatographically purified
Synonyme(s) :
Mutanolysin
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥4000 units/mg protein (biuret)
Biological source:
bacterial (Streptomyces globisporus)
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
bacterial (Streptomyces globisporus)
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥4000 units/mg protein (biuret)
mol wt
23 kDa
suitability
suitable for cell lysis
application(s)
diagnostic assay manufacturing
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
La mutanolysine de Streptomyces globisporus consiste en deux enzymes lytiques principales et peut servir d′agent pour le contrôle des caries dentaires.
Application
Elle permet de réaliser une lyse douce pour isoler les biomolécules facilement dégradables et l′ARN de bactéries. Elle a servi à la formation de sphéroplastes pour isoler l′ADN.
La mutanolysine a été utilisée dans une étude pour évaluer la lyse et générer des protoplastes à partir de streptocoques du lait. Elle a également été utilisée dans une étude évaluant la conversion des streptocoques de Groupe B en protoplastes. Elle permet de réaliser une lyse douce pour isoler les biomolécules facilement dégradables et l′ARN de bactéries. Elle a servi à la formation de sphéroplastes pour isoler l′ADN.
Biochem/physiol Actions
La mutanolysine clive la liaison de la β-N-acétylmuramyl-(1→4)-N-acétylglucosamine du polymère peptidoglycane-polysaccharide des parois cellulaires bactériennes. Elle lyse les bactéries Listeria et autres bactéries à Gram positif comme Lactobacillus et Lactococcus.
La mutanolysine est une N-acétylmuramidase. Comme le lysozyme, il s′agit d′une enzyme muralytique qui clive la liaison de la β-N-acétylmuramyl-(1→4)-N-acétylglucosamine du polymère peptidoglycane-polysaccharide des parois cellulaires bactériennes. Ses extrémités carboxyliques jouent un rôle dans la reconnaissance et la liaison de polymères uniques des parois cellulaires. La mutanolysine lyse les bactéries Listeria et autres bactéries à Gram positif comme Lactobacillus et Lactococcus.
Physical form
Poudre lyophilisée contenant du Ficoll® et des sels de tampon de succinate de sodium.
Other Notes
Une unité produit une ΔA600 de 0,01 par minute à pH 6,0 et 37 °C dans un volume de 1 ml, en utilisant comme substrat une suspension de parois cellulaires de Streptococcus faecalis.
Legal Information
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe