E27408
1,2-Dimethoxyethane
ReagentPlus®, ≥99%, inhibitor-free
Synonyme(s) :
Monoglyme
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.1 (20 °C, vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
48 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
396 °F
Limite d'explosivité
10.4 %
Impuretés
≤0.5% (water)
Indice de réfraction
n20/D 1.379 (lit.)
pH
7
pb
85 °C (lit.)
Pf
−58 °C (lit.)
Densité
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COCCOC
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Oxazoles from α-acylamino ketones via Robinson-Gabriel reaction.
- 5-Arylhistidines via Suzuki-Miyaura cross-coupling between 5-bromohistidine and arylboronic acids.
- Aryl thioethers via Pd-catalyzed thioetherification of aryl halides with aliphatic and aromatic thiols.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
41.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
5 °C - closed cup