B85919
2-butanol
ReagentPlus®, ≥99%
Synonyme(s) :
Alcool sec-butylique
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.6 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
12.5 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
761 °F
Limite d'explosivité
9.8 %
IVD
for in vitro diagnostic use
Indice de réfraction
n20/D 1.397 (lit.)
Point d'ébullition
98 °C (lit.)
Pf
−115 °C (lit.)
Densité
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCC(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- As a precursor to produce 2-butanone in presence of KMnO4 oxidant and CPC (N-cetylpyridinium chloride) micellar catalyst.
- In the production of CH3NH3PbI3 perovskite films.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
80.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
27 °C - closed cup