Principaux documents
438073
Sigma-Aldrich
Acide nitrique
ACS reagent, 70%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
HNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
63.01
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
eCl@ss :
38060304
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Pression de vapeur
8 mmHg ( 20 °C)
Essai
68.0-70.0% (ACS specification)
70%
Forme
liquid
Résidus de calcination
≤5 ppm
Couleur
APHA: ≤10
pH
<1.0
pb
120.5 °C (lit.)
Densité
1.413 g/mL at 20 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.5 ppm
sulfate (SO42-): ≤1 ppm
Traces de cations
As: ≤0.01 ppm
Fe: ≤0.2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.2 ppm
Chaîne SMILES 
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Clé InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L′acide nitrique (HNO3) est un acide minéral fortement corrosif. Il est généralement utilisé pour extraire les catalyseurs à base de métaux de transition des nanotubes de carbone à simple paroi (SWNT) en vue de leur purification. L′effet de l′acide nitrique sur l′oxydation des nanotubes de carbone multi-parois (MWCNT) a été évalué en examinant le poids des échantillons, leur spectre Raman, leur solubilité, morphologie et alignement.
Application
L′acide nitrique a été utilisé pour augmenter le nombre de sites acides en modifiant la surface du charbon actif.
Il peut être utilisé :
  • en association avec les catalyseurs anhydride acétique et zéolite pour la préparation hautement régiosélective de p-nitrotoluène.
  • dans le prétraitement de la paille de riz pour améliorer la production de xylose.
  • pour réduire au minimum l′étendue de classement des cations dans LiNi0,5Mn1,5O4, une matière spinelle substituée aux métaux de transition, par traitement de surface.
Autres remarques
Réf/conditionnement : les produits se terminant par - P sont conditionnés en flacons de polyéthylène.
Pictogrammes
Flame over circleSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Structurally stabilized LiNi0.5 Mn1.5O4 with enhanced electrochemical properties through nitric acid treatment.
Park JS, et al.
Journal of Power Sources, 230, 138-142 (2013)
Ilgook Kim et al.
Carbohydrate polymers, 99, 563-567 (2013-11-28)
In this study, nitric acid (HNO₃) was evaluated as an acid catalyst for rice straw pretreatment, and, after neutralization, as a sole nitrogen source for subsequent fermentation. Response surface methodology was used to obtain optimal pretreatment condition with respect to
Zeolite-Assisted Regioselective Nitration of Toluene in Acetonitrile with Nitric Acid/Acetic Anhydride.
Shi C and Tai Y.
Asian Journal of Chemistry, 27(7), 2420-2422 (2015)
THE TREATMENT OF ACID AND ALKALI BURNS: AN EXPERIMENTAL STUDY.
E C Davidson
Annals of surgery, 85(4), 481-489 (1927-04-01)
Nitric acid purification of single-walled carbon nanotubes.
Hu H, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 107(50), 13838-13842 (2003)
Articles
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.