Merck
1.01799
Nitric acid
69%, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Acide nitrique solution
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
HNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
63.01
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.21
MDL number:
Concentration:
69%
Form:
liquid
Grade:
ACS reagent
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Acide nitrique (69 %), for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
9.4 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
form
liquid
concentration
69%
pH
<1 (20 °C in H2O)
bp
122 °C/1013 hPa
mp
-41 °C
solubility
water: soluble
density
1.41 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Application
L'acide nitrique à 69 % (pour l'analyse) peut être utilisé comme réactif pour réguler le pH dans un système HILIC ("Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography", chromatographie d'interactions hydrophiles) pour l'analyse des composés polaires présents dans des échantillons complexes.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acide nitrique (69 %)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1