Documents
34860
Sigma-Aldrich
Méthanol
≥99.9%, suitable for immunofluorescence, HPLC
Synonyme(s) :
Alcool méthylique
About This Item
Formule linéaire :
CH3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
32.04
Numéro Beilstein :
1098229
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Méthanol, suitable for HPLC, ≥99.9%
Densité de vapeur
1.11 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.9%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
725 °F
Limite d'explosivité
36 %
Technique(s)
HPLC: suitable
immunofluorescence: suitable
Impuretés
≤0.0005% non-volatile matter
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
<0.03% water (Karl Fischer)
Résidus d'évap.
<0.0005%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.329 (lit.)
Point d'ébullition
64.7 °C (lit.)
Pf
−98 °C (lit.)
Densité
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
neat
Absorption UV
λ: 205 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.60
λ: 220 nm Amax: ≤0.30
λ: 230 nm Amax: ≤0.20
λ: 235 nm Amax: ≤0.10
λ: 240 nm Amax: ≤0.10
λ: 260 nm Amax: ≤0.04
λ: 280 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Clé InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Its oxidation on Ru-Pt catalyst system by ruthenium ad-atoms has been proposed.
It is an ideal candidate as a hydrogen source in fuel cell technology due to its high H/C ratio, low propensity for soot generation, relatively low reforming temperature and as it exists in liquid state at room temperature. In a direct methanol fuel cell (DMFC), methanol undergoes oxidation with air to generate electricity. The olefins (ethylene or propylene) formed from methanol via MTO (methanol-to-olefins) process, can be an alternate to oil and gas to produce hydrocarbon fuels.
Application
Le méthanol (MeOH) a été utilisé dans des études en immunofluorescence de tissus embryonnaires montés intégralement.
Il peut être utilisé dans les situations suivantes :
  • Essai d'unités formant colonies-fibroblastes de cellules mononucléaires de moelle osseuse.
  • Comme solvant pour la préparation d'extraits d'hyphes d'Aspergillus en vue de l'estimation de la gliotoxine par HPLC en phase inverse.
  • Études en immunofluorescence.
  • Pour constituer l'éluant pour l'isolement de nucléotides et de leurs produits de décomposition par HPLC en phase inverse de paires d'ions.
Methanol can be used as a mobile phase in reversed-phase liquid chromatography.
Conditionnement
Voir nos options de récipients consignés.
Notes préparatoires
Produit filtré sur un filtre de 0,2 μm
Autres remarques
Information importante
  • L'article réf. 34860-4X2.5L-R va être supprimé. Nous vous invitons à le commander au flacon sous la référence 34860-2.5L-R (article physiquement identique et soumis exactement aux mêmes spécifications).
  • L'article réf. 34860-6X1L-R va être supprimé. Nous vous invitons à le commander au flacon sous la référence 34860-1L-R (article physiquement identique et soumis exactement aux mêmes spécifications).
Produits recommandés
Découvrez les réactifs LiChropur, convenant parfaitement à l'analyse par HPLC ou LC-MS
Informations légales
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
High-performance liquid chromatography of thiols and disulfides: dinitrophenol derivatives.
Fariss MW and Reed DJ.
Methods in Enzymology, 143, 101-109 (1987)
Beyond oil and gas: the methanol economy.
Olah GA.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 44(18), 2636-2639 (2005)
Review of methanol reforming-Cu-based catalysts, surface reaction mechanisms, and reaction schemes.
Yong ST, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 38(22), 9541-9552 (2013)
Mehmet Nuri Atalar et al.
Life sciences, 231, 116577-116577 (2019-06-19)
Galectin-3 is associated with the process of inflammation and fibrosis. The aim of this study was both to evaluate of galectin-3, methylated arginines and hs-CRP in subjects with type 2 diabetes and prediabetes and to investigate a relation between serum
Catalytic carbon dioxide hydrogenation to methanol: A review of recent studies.
Jadhav SG, et al.
Chemical Engineering Research and Design, 92(11), 2557-2567 (2014)
Articles
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Des substances sont dites miscibles si elles se dissolvent l'une dans l'autre en formant une solution uniforme. Ajoutez à vos marque-pages ou téléchargez notre tableau de miscibilité incluant les solvants de laboratoire courants.
Des substances sont dites miscibles si elles se dissolvent l'une dans l'autre en formant une solution uniforme. Ajoutez à vos marque-pages ou téléchargez notre tableau de miscibilité incluant les solvants de laboratoire courants.
Afficher tout
Contenu apparenté
ZipTip® micro-SPE pipette tips are used as a single-step desalting, concentration, and purification tool for complex samples before mass spec analyses.
ZipTip® micro-SPE pipette tips are used as a single-step desalting, concentration, and purification tool for complex samples before mass spec analyses.
ZipTip® micro-SPE pipette tips are used as a single-step desalting, concentration, and purification tool for complex samples before mass spec analyses.
ZipTip® micro-SPE pipette tips are used as a single-step desalting, concentration, and purification tool for complex samples before mass spec analyses.