31232
Chlorure de fer(III) hexahydrate
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99%
Synonyme(s) :
Chlorure ferrique hexahydrate
About This Item
Produits recommandés
Agence
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 194 °C)
Qualité
puriss. p.a.
Pureté
≥99%
Forme
solid
Impuretés
≤0.001% free chlorine (Cl)
≤0.001% total nitrogen (N)
≤0.05% sub.not precip.b.NH4OH(SO4)
≤0.2% free acid (as HCl)
Point d'ébullition
280-285 °C (lit.)
Pf
37 °C (lit.)
Traces d'anions
phosphate (PO43-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
As: ≤5 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe2+: ≤50 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Clé InChI
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Synthesis of 2-substituted 4(3H)-quinazolinones (yield = 77-93%), via condensation of aldehydes with anthranilamide.
- Oxidation of 1,4-dihydropyridines (1,4-DHPs) to corresponding pyridines.
- Oxidation of 4-isopropyl-1,4-DHP to dealkylated pyridine.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.