307718
Iron(III) sulfate hydrate
97%
Synonyme(s) :
Ferric sulfate hydrate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: iron
Chaîne SMILES
[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Fe.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
Clé InChI
RUTXIHLAWFEWGM-UHFFFAOYSA-H
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable