Key Documents
1.03967
SAFC
Iron(II) sulfate hydrate
(about 87% FeSO₄) extra pure Ph.Eur.,BP,USP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Iron(II) sulfate hydrate, Ferrosulfate hydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
FeO4S · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.91 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-753-5
Agence
BP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
319 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.5-3.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
300 °C (Elimination of water of crystallisation)
Densité
2.97 g/cm3
Masse volumique apparente
850 kg/m3
Application(s)
pharma/biopharma processes
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/Fe.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
Clé InChI
XBDUTCVQJHJTQZ-UHFFFAOYSA-L
Description générale
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Application
Iron (II) sulfate hydrate is used as a precursor to iron compounds and as a reducing agent.
Informations légales
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Souvent commandé avec ce produit
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable