237973
Nitrate d'aluminium nonahydrate
ACS reagent, ≥98%
Synonyme(s) :
Nitrate d'aluminium
About This Item
98.0-102.0% (ACS specification)
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Essai
≥98%
98.0-102.0% (ACS specification)
Forme
crystals
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: aluminum
Impuretés
≤0.005% insolubles
pH
2.5-3.5 (25 °C, 50 g/L)
Pf
73 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Ca: 0.005%
Fe: ≤0.002%
K: 0.002%
Mg: 0.001%
Na: 0.005%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP-OES)
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Al.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
Clé InChI
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- β-Amino carbonyl compounds via one-pot Mannich reaction.
- Bis(indolyl)methanes via electrophilic substitution reaction of indoles with aromatic aldehydes.
- 3,4-Dihydropyrimidinones via solvent-free Biginelli reaction.
Caractéristiques et avantages
- Easily recoverable through simple phase separation
- Reusable without a distinct loss of catalytic activity
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Les clients ont également consulté
Composites