225673
Silver sulfate
ACS reagent, 99%
Synonyme(s) :
Sulfuric acid disilver(I) salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
lumps and powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: silver
Impuretés
≤0.02% insoluble matter and silver chloride
≤0.03% not HCl pptd.
Pf
652 °C (lit.)
Traces d'anions
nitrate (NO3-): ≤0.001%
Traces de cations
Fe: ≤0.001%
Chaîne SMILES
[Ag+].[Ag+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
- A catalyst for the sulfonation of waste-based polystyrene into polystyrene sulfonic acid.
- A chloride inhibitory agent in the determination of chemical oxygen demand (COD).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable