215457
Mercury
ACS reagent, 99.9995% trace metals basis
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Densité de vapeur
7 (vs air)
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 126 °C)
Essai
99.9995% trace metals basis
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: mercury
Résistivité
95.8 μΩ-cm, 20°C
Impuretés
≤5 ppm Nonvolatile matter
Couleur
passes test
pb
356.6 °C (lit.)
Pf
−38.87 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Hg]
InChI
1S/Hg
Clé InChI
QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
Application
- Voltammetry in Determination of Trace Amounts of Lanthanides-A Review.: Although primarily reviewing methods for lanthanide detection, this paper includes relevant techniques applicable to mercury analysis through voltammetry, suggesting cross-application potential in trace metal detection ( Grabarczyk et al., 2023).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable