Principaux documents
1.04401
Supelco
Mercury
EMPLURA®
About This Item
Code UNSPSC :
12141726
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pression de vapeur
0.0017 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
99.6-100.0% (complexometric)
Forme
liquid
Impuretés
≤0.002% Substances insoluble in nitric acid
Point d'ébullition
357 °C/1013 hPa
Pf
-39 °C
Solubilité
0.06 mg/L
Densité
13.55 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
20-25°C
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric):99.6 - 100.0 %
Appearance of solution:passes test
Identity:passes test
Substances insoluble in nitric acid:≤ 0.002 %
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable