207861
Carbonate d'ammonium
ACS reagent, ≥30.0% NH3 basis
Synonyme(s) :
sel Hartshorn
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Densité de vapeur
2.7 (vs air)
Description
Mixture of variable proportions of ammonium bicarbonate and ammonium carbamate
Forme
powder or chunks
Concentration
≥30.0% NH3
Impuretés
≤0.005% insolubles
≤0.01 nonvolatiles
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Traces de cations
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Chaîne SMILES
N.N.OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.2H3N/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);2*1H3
Clé InChI
PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Preparation of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-one and 1,4-dihydropyridine derivatives, via Biginelli and Hantzsch reactions.
- Preparation of ammonium carbonate buffer.
- Synthesis of dihyropyridones derivatives.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable