Z803111
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 1 mm, chamber volume 350 μL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
Suprasil® quartz
Description
2 polished windows
Fabricant/nom de marque
Hellma (100-QS)
Paramètres
200-2500 nm spectral range
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × l × P
45 mm × 12.5 mm × 3.5 mm
Volume de la chambre
350 μL
Longueur du trajet optique
1 mm
Méthode de détection
photometric