Z800244
Hellma® absorption cuvettes, Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 5 mm, chamber volume 1750 μL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE lid
Suprasil® quartz
Description
with 2 polished windows
Fabricant/nom de marque
Hellma 100-QS
Paramètres
200-2500 nm spectral range
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × l × P
45 mm × 12.5 mm × 7.5 mm
Volume de la chambre
1750 μL
Longueur du trajet optique
5 mm
Méthode de détection
photometric