Key Documents
Z800201
Hellma® fluorescence cuvettes, ultra Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 1.5x1.5 mm, chamber volume 12 μL
About This Item
Code UNSPSC :
41121813
Nomenclature NACRES :
SB.32
Matériaux
Suprasil® quartz
Description
3 windows
3 windows
Fabricant/nom de marque
Hellma 105.252-QS
Hellma
Paramètres
200-2500 nm spectral range
Technique(s)
photometry: suitable
H × l × P
42.5 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
H du centre de l'ouverture
8.5 mm
Volume de la chambre
12 μL
Longueur du trajet optique
1.5x1.5 mm
Méthode de détection
fluorometric
Description générale
with PE stopper
Informations légales
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.