Key Documents
Z805130
Hellma® fluorescence cuvettes, Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x2 mm, chamber volume 500 μL
Synonyme(s) :
Hellma micro fluorescence cells
About This Item
Code UNSPSC :
41121813
Nomenclature NACRES :
NB.44
Matériaux
Suprasil® quartz
Fabricant/nom de marque
Hellma 108.002F-QS
Hellma
Paramètres
200-2500 nm spectral range
Technique(s)
photometry: suitable
H × l × P
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Volume de la chambre
500 μL
Longueur du trajet optique
10x2 mm
Méthode de détection
fluorometric
Description générale
with PTFE lid or stopper
Informations légales
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.